Dimetylsulfoxid-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D for NMR spectroscopy
Catalog # ACRO169020250
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 mL
- Seq:2315
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.02 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.95 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:84.09 g/mol
Kokande Pt:189 °C (5 mmHg)
Densitet:1,19 g/cm³
Flash Pt:88 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:218-617-0
CAS-nummer:2206-27-1
Formel:D₃CS(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00002090