Deuteriumoxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
ACRO351430075
:
- Förpackningstyp:Ampoule
- Förp.:7,5 mL
- Seq:2065
- Pk Info:10 x 0.75 ml
- Appearance:Clear colorless Liquid
- D-Enrichment:≥99.75 %
- Tritium (T):≤370 Bq/g
:
:20 g/mol
:12,02984
:101,3 °C (1013 hPa)
:1,105 g/cm³
:Kylskåp
:232-148-9
:7789-20-0
:D₂O
:MFCD00044636