Deuteriumoxid 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Katalog # ACRO320700075
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Ampoule
- Förp.:7,5 mL
- Seq:2065
- Pk Info:10 x 0.75 ml
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- D-Enrichment:≥99.95 %
- Tritium (T):≤74 Bq/g
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:20 g/mol
Merck Index:12,02984
Kokande Pt:101,3 °C (1013 hPa)
Densitet:1,105 g/cm³
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:232-148-9
CAS-nummer:7789-20-0
Formel:D₂O
MDL-nummer:MFCD00044636