Petroleumeter, 80…100 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
1.01777.1000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Solubility:(25 °C) insoluble
- Boiling Point:80 - 100 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:60 hPa (20 °C)
- Explosion Limit:1.0 - 6.5 %(V)
- Density:0.69 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:250 °C
- Viscosity kinematic:0.6 mm2/s (20 °C)
:
:80…100 °C (1013 hPa)
:0,69 g/cm³ (20 °C)
:265-151-9
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:–10 °C
:1268
:GHS02
:GHS08
:GHS09
:Omgivande
:64742-49-0
:64742-82-1
:MFCD00081849