ContactUsLinkComponent
Petroleumeter, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumeter, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
  1.00910.6025
 :  Merck
 :  
Petroleumeter, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
  1.00910.6025
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Stainless steel drum, returnable
  • Förp.:
    25 L
  • Seq:
    5327
 :
 :50…70 °C (1013 hPa)
 :< –20 °C
 :0,654…0.67 g/cm³ (20 °C)
 :1268
 :3,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :<–21 °C
 :265-151-9
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :Omgivande
 :64742-49-0
 :MFCD00081849