Petroleumeter, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
1.00910.6025
: Merck
:
- Förpackningstyp:Stainless steel drum, returnable
- Förp.:25 L
- Seq:5327
:
:50…70 °C (1013 hPa)
:< –20 °C
:0,654…0.67 g/cm³ (20 °C)
:1268
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:<–21 °C
:265-151-9
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:Omgivande
:64742-49-0
:MFCD00081849