Petroleumeter, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
1.01773.6025
: Merck
:
- Förpackningstyp:Stainless steel drum, returnable
- Förp.:25 L
- Seq:5327
:
:40…80 °C (1013 hPa)
:0,665 g/cm³ (15 °C)
:265-151-9
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:<–30 °C
:1268
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:Omgivande
:64742-49-0
:101316-46-5
:MFCD00081849