ContactUsLinkComponent
Petroleumeter, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumeter, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
  1.01773.6025
 :  Merck
 :  
Petroleumeter, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
  1.01773.6025
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Stainless steel drum, returnable
  • Förp.:
    25 L
  • Seq:
    5327
 :
 :40…80 °C (1013 hPa)
 :0,665 g/cm³ (15 °C)
 :265-151-9
 :3,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :<–30 °C
 :1268
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :Omgivande
 :64742-49-0
 :101316-46-5
 :MFCD00081849