Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
KMO 3 basic IKAMAG® magnetic stirrer, 50/60 Hz, EU/UK/CH-plug, 100/240 V
Katalog # 531-1342
Leverantör:   IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Katalog # 531-1342
Leverantör:  IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
KMO 3 basic IKAMAG® magnetic stirrer, 50/60 Hz, EU/UK/CH-plug, 100/240 V
Price
9 875,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Compact magnetic stirrer with high quality, fast-response display and hardened glass work surface with a brilliant, clear white central area to easily view colour changes.
  • Torque display
  • Right and left rotation
  • Illuminated, flat stirring plate
  • Key lock button
  • Integrated USB interface (control via labworldsoft and use of Firmware Update Tool)
  • Recessed thread to accommodate support rod
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Specifikationer
  • Beskrivning:
    KMO 3 basic IKAMAG® magnetic stirrer, 50/60 Hz, EU/UK/CH-plug
  • Spänning:
    100/240 V
  • Hastighetsområde:
    10 - 1500 min⁻¹
  • Cat. No.:
    531-1342
  • Hastighetsvisning:
    LED
  • Modell:
    KMO 3 basic IKAMAG®
  • Plattmaterial:
    Glas
  • Vikt:
    1,2 kg
  • Max. volym H₂O:
    5 L
  • W×D×H:
    135 × 227 × 62,5 mm
  • Plattans mått:
    140×120 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4496400
    Cross-shaped
    20 mm
    20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 441-2121
    Sats med omrörningsstavar, IKAFLON® 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 och TRIKA® 25 och 40
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET - 1 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Hållarstav för ETS-D5 eller VT-5
    Hållarstav för ETS-D5 eller VT-5
    431-2888
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 485,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4489100
    Cylindrical without pivot ring
    40 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 240,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • 442-0902
    Omrörarmagneter upp till 80 mm
    350 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 200,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4494000
    Cylindrical with removable pivot ring
    30 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4495400
    Elliptical
    40 mm
    20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4488900
    Cylindrical without pivot ring
    25 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 225,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4495200
    Elliptical
    35 mm
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 555,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4493200
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    30 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 655,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Extension for support rod, H 16,3, for bath attachment over Ø 180 mm
    Extension for support rod, H 16,3, for bath attachment over Ø 180 mm
    IKAA25000622
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 305,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4492800
    Cylindrical without pivot ring
    50 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • R 350 Universal clamp for clamping flask necks, condensers, etc. up to 11 cm diameter
    R 350 Universal clamp for clamping flask necks, condensers, etc. up to 11 cm diameter
    442-1133
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4489000
    Cylindrical without pivot ring
    30 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 225,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4488700
    Cylindrical without pivot ring
    15 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 155,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4493800
    Cylindrical with removable pivot ring
    25 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4493000
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    15 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4488600
    Cylindrical without pivot ring
    10 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 140,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4495600
    Elliptical
    50 mm
    20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 980,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4493400
    Cylindrical, made of rare earth magnet samarium-cobalt
    50 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4496600
    Cross-shaped
    25 mm
    25 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4489200
    Cylindrical without pivot ring
    50 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 265,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4494400
    Cylindrical with removable pivot ring
    50 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fästmuff
    Fästmuff
    442-2043
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 525,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4496200
    Cross-shaped
    10 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 240,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4495000
    Elliptical
    30 mm
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4494600
    Elliptical
    20 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 305,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stativstav, rostfritt stål, längd 450 mm, Ø 10 mm, för alla omrörare med M10-gänga
    Stativstav, rostfritt stål, längd 450 mm, Ø 10 mm, för alla omrörare med M10-gänga
    442-2041
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4498400
    Round with crosshead
    6 mm
    9 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 210,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4494800
    Elliptical
    25 mm
    12 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4488800
    Cylindrical without pivot ring
    20 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4492200
    Cylindrical without pivot ring
    25 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4494200
    Cylindrical with removable pivot ring
    40 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 365,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4492600
    Cylindrical without pivot ring
    40 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4497000
    Cross-shaped
    38 mm
    38 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4496800
    Cross-shaped
    30 mm
    30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 485,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4497200
    Double-ended
    37 mm
    20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 865,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • IKAA4497400
    Double-ended
    54 mm
    20 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 1 050,00 kr