ContactUsLinkComponent
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Catalog # 334316-1KG
CAS Number:  
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Catalog # 334316-1KG
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 kg
Specifications
Specification Test Results
  • Particle Size:
    1.6 mm
  • Form:
    pellets
  • Granulation:
    complying
  • Pore Size (Ång Ström):
    5
Specification Test Results
About this item
 :
CAS Number:69912-79-4
 :1318-02-1