Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å)
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
:
Honeywell Chemicals
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
:
Honeywell Chemicals
:
69912-79-4
:
1318-02-1
Form:
beads
Grain size 8 - 12 mesh:
Min. 95 %