Petroleumeter, 35…60 °C
Catalog # 40982.K2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:35…60 °C
Densitet:0,640
Flash Pt:–49 °C (–57 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-453-7
FN:1268
ADR:3,I
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:64742-49-0
:8008-20-6
MDL-nummer:MFCD00081849