Petroleumeter, 35…60 °C för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:64742-49-0
:101316-46-5
MDL-nummer:MFCD00081849
Kokande Pt:35…60 °C
Densitet:0,640
Flash Pt:–49 °C (–57 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-453-7
FN:1268
ADR:3,I
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09