ContactUsLinkComponent
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pulver -325 mesh, aktivt, Fluka™
  688363-2.5KG
 :  
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pulver -325 mesh, aktivt, Fluka™
  688363-2.5KG
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
  • Form:
    powder
  • Sieve analysis < 0.045 mm:
    Min. 95 %
 :
 :400 °C
 :2,0 g/cm³
 :Omgivande
 :70955-01-0
 :1318-02-1
 :MFCD00147627