Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
:
Honeywell Chemicals
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
:
Honeywell Chemicals
:
70955-01-0
:
1318-02-1
:
MFCD00131613
:
400 °C
:
2,0 g/cm³
:
Omgivande
Form:
beads
Grain size 4 - 8 mesh:
Min. 95 %
sds_208590