Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Petroleumeter
Petroleumeter, 100…140 °C
Petroleumeter, 100…140 °C
SWED26356-20
:
SWED HANDLING
:
Petroleumeter, 100…140 °C
SWED26356-20
:
SWED HANDLING
:
Förp.:
20 L
Seq:
5302
:
:
100…140 °C (1013 hPa)
:
–40 °C
:
0,728 g/cm³ (15 °C)
:
1 °C
:
Omgivande
:
265-151-9
:
1268
:
3,II
:
GHS02
:
GHS08
:
GHS07
:
GHS09
:
64742-49-0
:
64742-82-1
:
MFCD00081849