Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
0810.1000
: Avantor
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
- Loss on Drying at 300°C:max. 5 %
:
:1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
:70955-01-0
:1318-02-1
:MFCD03457537