Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pulver
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pulver
:
Thermo Fisher Scientific
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pulver
:
Thermo Fisher Scientific
:
70955-01-0
:
1318-02-1
:
MFCD03457537
:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
:
GHS07
:
Omgivande
msds_ALFAA11535