Petroleumeter, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Katalog # 1.01781.1000
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:100…120 °C (1013 hPa)
Densitet:0,7 g/cm³ (20 °C)
EINECS:265-151-9
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Flash Pt:–10 °C
FN:1268
:GHS02
:GHS08
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:64742-49-0
MDL-nummer:MFCD00081849