Molekylsikt 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
334278-1KG
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
- Particle Size:3.2 mm
- Form:pellets
- Granulation:complying
- Pore Size (Ång Ström):3
:
:400 °C
:2 g/cm³
:Omgivande
:1318-02-1
:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
:MFCD00147627