ContactUsLinkComponent
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
  1.05703.1000
 :  Merck
 :  
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
  1.05703.1000
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Bulk Density:
    700 - 750 kg/m3
  • Synonyms:
    Sodium aluminium silicate
 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Omgivande
 :215-283-8
 :63231-69-6
 :1318-02-1
 :MFCD00164506