Paraffin, Stelningspunkt: 52-54°C
Katalog # SWED13645-20
Leverantör: SWED HANDLING
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:20 kg
- Seq:4241
Specifikationer
Om denna produkt
:
Densitet:0,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:232-315-6
CAS-nummer:8002-74-2
:64742-51-4