Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) ≥99%, TECHNICAL
23269.297
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Assay (calculated as mixture of isomers):Min. 99 %
- Refractive index (20°C):1.473 - 1.475
:
:138.25 g/mol
:13,02866
:189…191 °C (1013 hPa)
:∼–40 °C
:0,8696 g/cm³ (20 °C)
:57 °C
:Omgivande
:202-046-9
:1147
:3,III
:01-2119565127-37
:GHS02
:GHS07
:GHS05
:GHS09
:91-17-8
:C₁₀H₁₈
:MFCD00004130