ContactUsLinkComponent
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
  EHERC12093900
 :  
undefined
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
  EHERC12093900
 :  
  • Förp.:
    25 mg
  • Seq:
    2315
 :
 :138.25 g/mol
 :13,02866
 :189…191 °C (1013 hPa)
 :∼–40 °C
 :0,8696 g/cm³ (20 °C)
 :57 °C
 :Omgivande
 :202-046-9
 :1147
 :3,III
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS09
 :91-17-8
 :C₁₀H₁₈
 :MFCD00004130