ContactUsLinkComponent
Natronkalk, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens, med indikator
undefined
Natronkalk, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens, med indikator
  • Identification:
    Passes test
  • Particle size (2 - 5 mm):
    Min. 78%
  • Absorption capacity (as CO2):
    Min. 19%
  • Loss on drying (105°C):
    13 - 18 %