Nickel ≥99.995%, slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Katalog # 42331.QK
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25
- Seq:0025
Specifikationer
Om denna produkt
:
:58.69 g/mol
Merck Index:12,06582
Kokande Pt:3007 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1453 °C
Densitet:8,9 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-111-4
FN:3089
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:7440-02-0
Formel:Ni
MDL-nummer:MFCD00011137