ContactUsLinkComponent
Nickel ≥99.99%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
  40876.KS
 :  
Nickel ≥99.99%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
  40876.KS
 :  
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
 :7440-02-0
 :
 :Ni
 :MFCD00011137
 :58.69 g/mol
 :12,06582
 :3007 °C (1013 hPa)
 :1453 °C
 :8,9 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-111-4
 :3089
 :4.1,III
 :GHS08
 :GHS07