Nickel ≥99.99%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
40876.KS
:
- Förp.:1
- Seq:0001
:7440-02-0
:
:Ni
:MFCD00011137
:58.69 g/mol
:12,06582
:3007 °C (1013 hPa)
:1453 °C
:8,9 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-111-4
:3089
:4.1,III
:GHS08
:GHS07