Nickel ≥99.9945%, folie, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-02-0
:
Formel:Ni
MDL-nummer:MFCD00011137
:58.69 g/mol
Merck Index:12,06582
Kokande Pt:3007 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1453 °C
Densitet:8,9 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-111-4
FN:3089
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS07