Nickel ≥99.9%, pulver APS 3-7 µm
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-02-0
:
Formel:Ni
MDL-nummer:MFCD00011137
:58.69 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-111-4
FN:3089
ADR:4.1,II
:GHS08
:GHS02
:GHS07