Pipette controller, Falcon®
Falcon® pipette controller, Standard version, 0,5 - 100 ml
Katalog # 514-1457
Leverantör: Corning
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
This light, ergonomic, motorised pipette controller is designed for use with glass and plastic serological pipettes from 0,5 to 100 ml.
- Ergonomic design for exceptional comfort
- Nosepiece with autoclavable pipette holder and filter
- Ergonomically positioned finger triggers provide comfortable grip
- Conveniently positioned switches change operating modes and speeds quickly to handle different liquid volumes and viscosities
- LCD display for continuous visualisation of speed, modes, and battery status
- Easy access to the battery compartment
- Filters, pipette holder and nosepiece are autoclavable
Leveransinformation: Supplied with a two-position charging stand, a universal battery charger, three batteries, two 0,2 μm and two 0,45 μm hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) filters.
Specifikationer
- Kapacitet:0,5 - 100 ml
- Beskrivning:Falcon® pipette controller, Standard version
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Spring
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Control board
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Nose cone
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)BDAA357489Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 660,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- 2-Position charging stand2-Position charging standBDAA357490Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 800,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Casing, 1 and 2
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Connector
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-Ring
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Control pump
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Connector gasketConnector gasketBDAA357477Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Operation buttonsOperation buttonsBDAA357479Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 170,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Silicone tubes
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Hydrophobic filter, PTFE, 0,2 µmHydrophobic filter, PTFE, 0,2 µmBDAA357472Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 5 Items - 820,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Divider casing
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Hydrophobic filter, PTFE, 0,45 µmHydrophobic filter, PTFE, 0,45 µmBDAA357473Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 5 Items - 820,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Replacement pipette holder, siliconeReplacement pipette holder, siliconeBDAA357474Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 405,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Battery