Mailing containers
Katalog # BOET08.212.1003
Leverantör: BOETTGER PAUL
Specifikationer
- Beskrivning:Mailing container for sputum samples
- Förp.:100
Specifikationer
Om denna produkt
Jar, made of SB/LDPE.
- Colour: Gray bade, yellow lid
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
This mailing container used for safe mailing of sputum cups.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904