Silver ≥99.99%, folie, hard, Thickness: 0.38 mm (0.015 in)
Katalog # 43768.HG
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:1871
- Pk Info:100×300 mm
Specifikationer
Om denna produkt
:
:107.87 g/mol
Merck Index:12,08647
Kokande Pt:2212 °C (1013 hPa)
Smält Pt:962 °C
Densitet:10,5 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-131-3
CAS-nummer:7440-22-4
Formel:Ag
MDL-nummer:MFCD00003397