ContactUsLinkComponent
Silver ≥99.9%, folie, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
  43081.GH
 :  
Silver ≥99.9%, folie, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
  43081.GH
 :  
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    1736
  • Pk Info:
    100×100 mm
 :
 :107.87 g/mol
 :12,08647
 :2212 °C (1013 hPa)
 :962 °C
 :10,5 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-131-3
 :7440-22-4
 :Ag
 :MFCD00003397