Silver ≥99.9%, folie, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
43081.GH
:
- Förp.:1
- Seq:1736
- Pk Info:100×100 mm
:
:107.87 g/mol
:12,08647
:2212 °C (1013 hPa)
:962 °C
:10,5 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-131-3
:7440-22-4
:Ag
:MFCD00003397