Silver ≥99.9%, tråd, hard, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-22-4
:
Formel:Ag
MDL-nummer:MFCD00003397
:107.87 g/mol
Merck Index:12,08647
Kokande Pt:2212 °C (1013 hPa)
Smält Pt:962 °C
Densitet:10,5 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-131-3