Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Silver
Silver ≥99.95%, plåt, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Silver ≥99.95%, plåt, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
:
Thermo Fisher Scientific
Silver ≥99.95%, plåt, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
:
Thermo Fisher Scientific
:
7440-22-4
:
:
Ag
:
MFCD00003397
:
107.87 g/mol
:
12,08647
:
2212 °C (1013 hPa)
:
962 °C
:
10,5 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-131-3
externalurl.pdf
msds_ALFA013420
Thermo Scientific Acroseal 25 Years