Silver 99.9%, tråd, Ø 0.25 mm , 1ea = 10.4gr
Katalog # ACRO317730010
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bag
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Silver white Wire
- Total trace metal impurities:≤0.1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:107.87 g/mol
Merck Index:12,08647
Kokande Pt:2212 °C (1013 hPa)
Smält Pt:961 °C
Densitet:10,5 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-131-3
CAS-nummer:7440-22-4
Formel:Ag
MDL-nummer:MFCD00003397