ContactUsLinkComponent
Svavel ≥99%, flower, TECHNICAL
Svavel ≥99%, flower, TECHNICAL
Catalog # 28256.296
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Svavel ≥99%, flower, TECHNICAL
Catalog # 28256.296
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastflaska för fasta ämnen
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 99 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :32.07 g/mol
Merck Index:13,09059
Boiling Pt:445 °C (1013 hPa)
Melting Pt:113…119 °C
Density:2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:168 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-722-6
UN:1350
ADR:4.1,III
 :GHS07
CAS Number:7704-34-9
Formula:S
MDL Number:MFCD00085316