Svavel ≥99%, flower
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7704-34-9
:
Formel:S
MDL-nummer:MFCD00085316
:32.07 g/mol
Merck Index:13,09059
Kokande Pt:445 °C (1013 hPa)
Smält Pt:113…119 °C
Densitet:2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:168 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-722-6
FN:1350
ADR:4.1,III
:GHS07