ContactUsLinkComponent
Tenn
Tenn
Katalog # ROTH9296.1
Leverantör:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Tenn
Katalog # ROTH9296.1
Leverantör:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 Roll
  • Seq:
    0115
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Merck Index:12,09587
Kokande Pt:2270 °C (1013 hPa)
Smält Pt:232 °C
Densitet:7,31 g/cm³ (25 °C)
 :118.71 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-141-8
CAS-nummer:7440-31-5
Formel:Sn
MDL-nummer:MFCD00133862