Tenn, Supelco®
1.07807.0250
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:232 °C
- Molar Mass:118.71 g/mol
- Boiling Point:2260 °C (1013 hPa)
- Density:7.3 g/cm3 (20 °C)
:
:12,09587
:2270 °C (1013 hPa)
:232 °C
:7,31 g/cm³ (25 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:118.71 g/mol
:Omgivande
:231-141-8
:7440-31-5
:Sn
:MFCD00133862