Tenn, granular 0.1 --> 0.8 mm
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-31-5
:
Formel:Sn
MDL-nummer:MFCD00133862
Merck Index:12,09587
Kokande Pt:2270 °C (1013 hPa)
Densitet:7,31 g/cm³ (25 °C)
:118.71 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-141-8
Specifikationstestresultat
- Appearance:Grey Granular powder
- Particle size:0.1 to 0.8 mm
- Antimony (Sb):≤200 ppm
- Bismuth (Bi):≤200 ppm
- Copper (Cu):≤100 ppm
- Iron (Fe):≤500 ppm
- Lead (Pb):≤700 ppm