Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, NIST/DIN
pH buffer solutions, NIST/DIN
Leverantör:  Mettler - Toledo
Certificates
pH buffer solutions, NIST/DIN
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
 : NIST traceable.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-värde
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • METT30111136
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    4,006
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 1 Items
       1 800,00 kr
  • METT51350052
    NIST/DIN buffer solution
    NIST/DIN buffer solution
    4,006
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 250 mL
       400,00 kr
  • METT30111137
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    6,865
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 1 Items
       1 800,00 kr
  • METT51350054
    NIST/DIN buffer solution
    NIST/DIN buffer solution
    6,865
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 250 mL
       400,00 kr
  • METT30111138
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    9,180
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 30 Items
       1 800,00 kr
  • METT51350056
    NIST/DIN buffer solution
    NIST/DIN buffer solution
    9,180
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 250 mL
       400,00 kr
  • METT30111139
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
    10,012
    1 KIT
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 725,00 kr
    1 725,00 kr
    1 * 1 KIT
       1 725,00 kr
  • METT51350058
    NIST/DIN buffer solution
    NIST/DIN buffer solution
    10,012
    250 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 430,00 kr
    430,00 kr
    1 * 250 mL
       430,00 kr