Aktivt kol, pulver (total ash max 4%)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-44-0
:64365-11-3
Formel:C
MDL-nummer:MFCD00133992
:12.01 g/mol
Merck Index:13,01818
Smält Pt:3550 °C
Densitet:2 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-153-3
FN:1362
ADR:4.2,III
REACH:01-2119488894-16
:GHS02