Aluminium ≥99.5%, pulver -100+325 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7429-90-5
:
Formel:Al
MDL-nummer:MFCD00134029
:26.98 g/mol
Kokande Pt:2057 °C (1013 hPa)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-072-3
FN:1396
ADR:4.3,II
:GHS02