Aluminium ≥99.99%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7429-90-5
:
Formel:Al
MDL-nummer:MFCD00134029
:26.98 g/mol
Merck Index:13,00321
Kokande Pt:2327 °C (1013 hPa)
Smält Pt:660 °C
Densitet:2,7 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-072-3