Aluminium ≥99%, folie [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Katalog # 14192.RV
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:7825
- Pk Info:45×60 cm
Specifikationer
Om denna produkt
:
:26.98 g/mol
Merck Index:13,00321
Kokande Pt:2327 °C (1013 hPa)
Smält Pt:660 °C
Densitet:2,7 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-072-3
CAS-nummer:7429-90-5
Formel:Al
MDL-nummer:MFCD00134029