ContactUsLinkComponent
Aluminium ≥99%, folie [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Katalog # 14192.RV
CAS-nummer:  
Aluminium ≥99%, folie [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Katalog # 14192.RV
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    7825
  • Pk Info:
    45×60 cm
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :26.98 g/mol
Merck Index:13,00321
Kokande Pt:2327 °C (1013 hPa)
Smält Pt:660 °C
Densitet:2,7 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-072-3
CAS-nummer:7429-90-5
Formel:Al
MDL-nummer:MFCD00134029