Aluminium 99.5%, pieces (2-10 mm)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7429-90-5
:
Formel:Al
MDL-nummer:MFCD00134029
:26.98 g/mol
Merck Index:13,00321
Kokande Pt:2327 °C (760 mmHg)
Smält Pt:660 °C
Densitet:2,7 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-072-3
Specifikationstestresultat
- Appearance:Grey Pieces
- Particle size:2 to 10 mm
- Total trace metal impurities:≤0.5 %