Magnesium ≥99.95%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7439-95-4
:
Formel:Mg
MDL-nummer:MFCD00085308
:24.3 g/mol
Merck Index:13,05675
Kokande Pt:1107 °C (1013 hPa)
Smält Pt:651 °C
Densitet:1,74 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-104-6
FN:1869
ADR:4.1,III