Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Elektrolyter
Påfyllningslösningar för elektroder
Bridge electrolyte
Bridge electrolyte
Bridge electrolyte
Katalog # METT51350078
Leverantör:
Mettler - Toledo
CAS-nummer:
Certifikat
Expandera bilden
Bridge electrolyte
Katalog # METT51350078
Leverantör:
Mettler - Toledo
CAS-nummer:
Certifikat
Specifikationer
Förp.:
250 mL
Beskrivning:
Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle
Seq:
09
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation