PCR-strips med 12 PCR-rör, med separata lock
Leverantör: Brand
Certifikat
Om denna produkt
PP, clear.
- DNas-, DNA- och RNas-fria
Separate domed lids, available in strips of 12, ensure a secure seal.
Certifications: DIN EN 285
Relaterad information
Brand PCR Products
Produktlitteratur
TDS PCR Products
Datablad
Technical Note BRAND PCR sealing options