Flaskor, bred hals, bärnsten, med GLS 80®-gänga och skruvlock, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
Certifikat
Om denna produkt
DURAN®, borosilikatglas 3,3, bärnsten, med blått skruvlock i PP.
- Mycket bra kemikaliebeständighet, hög temperaturbeständighet
- Extra bred öppning möjliggör enkel rengöring
- Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
- Glas Typ I enligt USP, EP och JP
- Bärnstensfärgat glas uppfyller USP 671 och Eur. Ph. 3.2.1. för skydd mot UV-ljus
Brun för att skydda ljuskänsliga ämnen. UV-skydd för ljus upp till ca 500 nm våglängd. Endast utsidan av flaskan är färgad vilket säkerställer att DURAN®-egenskaperna på insidan förblir oförändrade. Rund, med gradering och specialutformad GLS 80®-gänga. Flaskan är lätt att öppna och stänga med snabbstängningsmekanismen. Den 80 mm vida halsen gör att flaskan kan fyllas och tömmas på pulver, pastor, granulat och vätskor på ett säkert sätt. Trattar med stor volym får även plats i den vida halsen.
With printed Retrace Code (batch identification).