Gasgenomsläpplig, vidhäftande förslutning
Catalog # 732-0077
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifications
- Beskrivning:Gaspermeabelt membran, självhäftande försegling
- Förp.:50
Specifications
About this item
Den vidhäftande, gasgenomsläppliga förslutningen utgör ett enkelt och effektivt sätt att ventilera odlingar, samtidigt som den är en barriär mot kontaminerande bakterier. Vid användning i kombination med Thermo Scientific förvaringsplattor kan bakterietillväxten ökas med över 50%, jämfört med plattor som är förslutna med en aluminiumfolie eller matta.
- Bildar en effektiv förslutning mellan −20 °C och 80 °C
- Det är möjligt att applicera andra vidhäftande förslutningar och lock över den gasgenomsläppliga förslutningen och på så sätt se till att odlingar och prover förvaras säkert